Learn More
1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15491369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491369 25 g 25g
15481369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15491369 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64260.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-88-7
Formula molecolare C8H3F6NO2
Molecular Weight (g/mol) 259.107
Numero MDL MFCD00236674
InChI Key BZKVUOHHNCMTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 2-nitro-1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-2-nitrobenzene, 1-nitro-2,5-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 2-nitro-1,4-bis trifluoromethyl, 2,5-bistrifluoromethylnitrobenzene, pubchem19738, 2-nitro-1,4-bis-trifluoromethyl-benzene, acmc-1bn6y, ksc496c8f
PubChem CID 2734048
IUPAC Name 2-nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Colore Yellow
Densità 1.570 g/mL
Punti di ebollizione 90°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Indice di rifrazione 1.427
Quantità 25 g
Beilstein 2508751
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 259.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid