Learn More
1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 98%
Codice prodotto. 11483557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483557 25 g 25g
11473557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17320.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 37682-29-4 | C14H21NO3 | 251.326 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37682-29-4
Formula molecolare C14H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 251.326
Numero MDL MFCD00014693
InChI Key CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitrophenyl octyl ether, 1-nitro-2-octyloxy benzene, octyl o-nitrophenyl ether, 2-nitrophenyl n-octyl ether, 2-octyloxy nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-octyloxy, 1-2-nitrophenoxy octane, 1-nitro-2-octyloxybenzene, 2-n-octyloxy nitrobenzene, npoe
PubChem CID 169952
IUPAC Name 1-nitro-2-octoxybenzene
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene
Densità 1.04
Punti di ebollizione 163°C to 165°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 25 g
Beilstein 2529905
Peso formulazione 251.32
Percent Purity 98%