Learn More
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 96%
Codice prodotto. 11432828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432828 25 g 25g
11422828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432828 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16797.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 328-75-6 | C8H3F6NO2 | 259.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-75-6
Formula molecolare C8H3F6NO2
Molecular Weight (g/mol) 259.11
Numero MDL MFCD00000384
InChI Key GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
PubChem CID 67603
IUPAC Name 1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Densità 1.535
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Indice di rifrazione 1.427
Quantità 25 g
Beilstein 1998251
Peso formulazione 259.11
Percent Purity ≥97%