Learn More
1-Nitroadamantane, TRC
Codice prodotto. 30133060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133060 10 g 10g
17919644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133060 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49140010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7575-82-8
Formula molecolare C10H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 181.23
Sinonimo 1-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC130990, NSC235788
IUPAC Name 1-nitroadamantane
SMILES [O-][N+](=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitroadamantane
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO2/c12-11(13)10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Peso formulazione 181.1103