Learn More
1-Nitronaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30475954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475954 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475954 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN496855500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitronaphthalene
CAS 86-57-7
Formula molecolare C10 H7 N O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Nitronaphthalene, Naphthalene','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitronaphthalene (ACI), 1-Nitronaphthaline, Nitrol, Nitrol (pesticide), NSC 9584, α-Nitronaphthalene
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC Name 1-nitronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Peso formulazione 173.0477