missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Nitropyrene, TRC

Codice prodotto. 30481778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30481778 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30481778 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5199501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1-Nitropyrene
CAS 5522-43-0
Formula molecolare C16 H9 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo Pyrene, 1-nitro-, 1-Nitropyrene, 3-Nitropyrene, NSC 81340
InChI Formula InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC Name 1-nitropyrene
Molecular Weight (g/mol) 247.25
Peso formulazione 247.0633
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.