Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10551954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551954 25 g Bottiglia in vetro 25g
10468872 100 g Bottiglia in vetro 100g
10041561 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10551954 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 346550250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 525-05-3
Formula molecolare C10H5NNa2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 377.25
Numero MDL MFCD00149246
InChI Key DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
IUPAC Name disodium;3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitroso-2-naphthol-3, 6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore Yellow to Orange
Perdita all'essiccatura 5% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 11, II, 190
Indice di Merck 15, 6731
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
Peso formulazione 377.25
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.