Learn More
1-Nitroso-2-naphthol, 98%
Codice prodotto. 10123060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10123060 25 g Bottiglia in vetro 25g
10183100 100 g Bottiglia in vetro 100g
10489060 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10123060 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151530250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 131-91-9 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-91-9
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Numero MDL MFCD00003884
InChI Key YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
IUPAC Name 1-nitrosonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitroso-2-naphthol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 104.0°C to 108.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ONC10H6OH
Quantità 25 g
Beilstein 07, 712
Indice di Merck 15, 6728
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide,caustic alkali solutions and glacial,acetic acid,slightly soluble in cold petroleum ether
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Nitroso-2-naphthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.