Learn More
1-Nitrosopyrrolidin-2-one (200 μg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30478259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478259 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478259 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT85151X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
CAS 54634-49-0
Formula molecolare C4H6N2O2
Quantità 1 mL
Sinonimo 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
SMILES O=C1CCCN1N=O
IUPAC Name 1-nitrosopyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Peso formulazione 114.0429
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Nitrosopyrrolidin-2-one 200 μg/mL