Learn More
1-Nonanethiol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11393116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393116 25 g 25g
11383116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393116 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10988.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1455-21-6
Formula molecolare C9H20S
Molecular Weight (g/mol) 160.319
Numero MDL MFCD00004913
InChI Key ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-nonanethiol, n-nonyl mercaptan, nonyl mercaptan, nonylthiol, unii-39lg2etv2j, 39lg2etv2j, nonanethiol, non-thiol, n-nonylmercaptan, 1-nonylthiol
PubChem CID 15077
IUPAC Name nonane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nonanethiol
Densità 0.842
Punti di ebollizione 219°C to 220°C
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.4548
Quantità 25 g
Beilstein 1733631
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 160.32
Percent Purity 98%