Learn More
1-Nonanethiol, TRC
Codice prodotto. 30480308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480308 500 mg 500mg
30467868 2.5 g 2.50g
30476825 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480308 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN649765500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1455-21-6
Formula molecolare C9 H20 S
Molecular Weight (g/mol) 160.32
Sinonimo 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
IUPAC Name nonane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nonanethiol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Peso formulazione 160.1286