Learn More
1-Nonanol, 97%
Codice prodotto. 10744471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744471 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10498690 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10541554 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10744471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157472500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-08-8
Formula molecolare C9H20O
Molecular Weight (g/mol) 144.26
Numero MDL MFCD00002990
InChI Key ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
IUPAC Name nonan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nonanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8270g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 215.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)8OH
Indice di rifrazione 1.4324 to 1.4344
Quantità 250 mL
Numero UN 3082
Beilstein 01, 423
Indice di Merck 15, 6766
Gravità specifica 0.827
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C)
Peso formulazione 144.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Nonanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.