Learn More
1-Nonanol, 99%
Codice prodotto. 11404164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11404164 100 g 100g
11414164 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11404164 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12510.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.258 g/mol
The primary use of nonanol is in the manufacture of artificial lemon oil. 1-Nonanol is mainly used in man-made rose essence, plasticizer, surfactant. 1-Nonanol was used as a reference material in the determination of airborne spore levels. 1-Nonanol inhibited the bacterial luciferase (BL) reaction in a dose-dependent manner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The primary use of nonanol is in the manufacture of artificial lemon oil. 1-Nonanol is mainly used in man-made rose essence, plasticizer, surfactant. 1-Nonanol was used as a reference material in the determination of airborne spore levels. 1-Nonanol inhibited the bacterial luciferase (BL) reaction in a dose-dependent manner.
Solubility
Soluble in water (1 g/L) at 20°C, ether, ethanol, acetone, chloroform, and mineral oil.
Notes
Store at room temperature. Ensure good ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-08-8
Formula molecolare C9H20O
Molecular Weight (g/mol) 144.258
Numero MDL MFCD00002990
InChI Key ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
IUPAC Name nonan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nonanol
Punto di fusione -7°C
Densità 0.827
Punti di ebollizione 214°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Odore Pleasant
Formula lineare CH3(CH2)8OH
Indice di rifrazione 1.433
Quantità 100 g
Numero UN UN3082
Beilstein 969213
Indice di Merck 14,6679
Informazioni di solubilità Soluble in water (1g/L) at 20°C,ether,ethanol,acetone,chloroform,and mineral oil.
Peso formulazione 144.26
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nonalol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Nonanol