Learn More
1-Nonanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10000300 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10000300 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10000300 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/4020/08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
CAS 143-08-8
Punto di fusione -5°C
Punti di ebollizione 213°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C9H20O
Numero MDL 2990
Quantità 500 mL
Sinonimo 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
InChI Key ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCO
IUPAC Name nonan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 144.258
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
Peso formulazione 144.26g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Nonanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.