Learn More
1-Nonanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Nonanol |
| CAS | 143-08-8 |
| Formula molecolare | C9 H20 O |
| Quantità | 25 mL |
| Sinonimo | 1-Nonanol (9CI','ACI), Nonyl alcohol (8CI), 1-Hydroxynonane, Linevol 9, n-Nonan-1-ol, n-Nonyl alcohol, Nonan-1-ol, Nonanol, NSC 5521, Octyl carbinol, Pelargonic alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCO |
| IUPAC Name | nonan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.25 |
| Peso formulazione | 144.1514 |