Learn More
1-Nonylamine, 97%
Codice prodotto. 11483737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483737 500 g 500g
11463737 25 g 25g
11473737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18209.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-20-9
Formula molecolare C9H22ClN
Molecular Weight (g/mol) 179.73
Numero MDL MFCD00008249
InChI Key IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
IUPAC Name nonan-1-amine
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nonylamine
Punto di fusione -1°C
Densità 0.784
Punti di ebollizione 200°C to 202°C
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.433
Quantità 500 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1733633
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 143.27
Percent Purity ≥98%