Learn More
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 98%
Codice prodotto. 11313456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313456 1 g 1g
11323456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313456 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14302.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504.491 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6974-32-9
Formula molecolare C28H24O9
Molecular Weight (g/mol) 504.491
Numero MDL MFCD00005357
InChI Key GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Sinonimo 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
IUPAC Name [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
SMILES CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Punto di fusione 128°C to 130°C
Quantità 1 g
Beilstein 100243
Optical Rotation +44° (c=0.5 in Chloroform)
Peso formulazione 504.5
Percent Purity 98%