Learn More
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, TRC
Codice prodotto. 30328301
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328301 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328301 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1893301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
CAS 6974-32-9
Formula molecolare C28 H24 O9
Quantità 1 g
Sinonimo β-D-Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, β-D- (6CI,8CI), 1-0-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribose, 1-O-Acetyltri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl acetate, ABR, NSC 23349
InChI Formula InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC Name [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 504.48
Peso formulazione 504.142