Learn More
1-O-Levulinoyl Resveratrol Diacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-O-Levulinoyl Resveratrol Diacetate |
| CAS | 861446-23-3 |
| Formula molecolare | C23H22O7 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 4-Oxo-pentanoic acid 3-(Acetyloxy)-5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H22O7/c1-15(24)4-11-23(27)30-22-13-19(12-21(14-22)29-17(3)26)6-5-18-7-9-20(10-8-18)28-16(2)25/h5-10,12-14H,4,11H2,1-3H3/b6-5+ |
| SMILES | CC(CCC(OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(OC(C)=O)C=C2)=CC(OC(C)=O)=C1)=O)=O |
| IUPAC Name | (E)-3-acetoxy-5-(4-acetoxystyryl)phenyl 4-oxopentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 410.42 |
| Peso formulazione | 410.14 |