Learn More
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose, 90%
Codice prodotto. 11406340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11406340 1 g 1g
11416340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11406340 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27181.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60134-26-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60134-26-1
Formula molecolare C6H12O4
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD00134161
InChI Key NVGJZDFWPSOTHM-XCSHRFQENA-N
Sinonimo 1-o-methyl-2-deoxy-d-ribose, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol, methyl 2-deoxy-d-ribofuranoside, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolan-3-ol, methyl 2-deoxyribofuranoside, methyl-2-deoxy-d-erythro pentofuranoside, d-erythro-pentofuranoside, methyl 2-deoxy, pubchem9694, methyl 2-deoxy-d-erythro-pentofuranoside
PubChem CID 10154128
IUPAC Name (2R,3S)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolan-3-ol
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Densità 1.224
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.469
Quantità 1 g
Optical Rotation +23° (c=1 in Water)
Peso formulazione 148.17
Percent Purity 96%