Learn More
1-O-n-Octyl-beta-D-glucopyranoside, 98%
Codice prodotto. 10541794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541794 5 g Bottiglia in vetro 5g
10502251 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10442421 1 g Bottiglia in vetro 1g
10502174 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10541794 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 230340050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29836-26-8
Formula molecolare C14H28O6
Molecular Weight (g/mol) 292.37
Numero MDL MFCD00063288
InChI Key HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Sinonimo octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6857
Condizione di rotazione specifica − 32.00 (20.00°C c=5,water)
Rotazione specifica -32
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
Peso formulazione 292.36
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks