Learn More
1-Octacosanol, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10091564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10091564 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10441304 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10091564 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258132500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 557-61-9 | Molecular Formula: C28H58O | Molecular Weight: 410.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-61-9
Formula molecolare C28H58O
Molecular Weight (g/mol) 410.77
Numero MDL MFCD00044770
InChI Key CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octacosanol, octacosanol, montanyl alcohol, octacosyl alcohol, cluytyl alcohol, n-octacosanol, octacosanol-1, policosanol, octacosyl, polycosanol
PubChem CID 68406
ChEBI CHEBI:28243
IUPAC Name octacosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octacosanol
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 83.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 200.0°C to 250.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)27OH
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 6833
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot hydrocarbons, hot dibutylether,, thf,,hot methylisobutylketone
Peso formulazione 410.77
Percent Purity 90+%
Forma fisica Crystalline Powder or Flaked Crystals