Learn More
1-Octadecanol, 95%
Codice prodotto. 10667534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667534 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10534061 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10667534 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129300025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-92-5
Formula molecolare C18H38O
Molecular Weight (g/mol) 270.5
Numero MDL MFCD00002823
InChI Key GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC Name octadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octadecanol
Acidità 1mg KOH/g max.
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55.0°C to 58.0°C
Colore White
Densità 185g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3(CH2)17OH
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01, 431
Indice di Merck 15, 8932
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Peso formulazione 270.5
Percent Purity 95%
Forma fisica Flakes