Learn More
1-Octadecanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Stearyl alcohol (Octadecanol) |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3 |
| Peso formulazione | 270.2923 |