Learn More
1-Octadecene, 90%, tech.
Codice prodotto. 11984421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11984421 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10215420 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11984421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129310025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-88-9
Formula molecolare C18H36
Molecular Weight (g/mol) 252.48
InChI Key CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
IUPAC Name octadec-1-ene
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Octadecene
Punto di fusione 17.5°C
Colore Colorless to Amber
Densità 0.7890g/mL
Punti di ebollizione 315°C
Punto d'infiammabilità 154°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)15CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4435 to 1.4455
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,226
Gravità specifica 0.789
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents
Viscosità 3.6 mm2/s (40°C)
Peso formulazione 252.48
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octadecene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.