Learn More
1-Octadecyne, 96%
Codice prodotto. 15496097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496097 1 g 1g
15406107 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33288.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-89-0 | C18H34 | 250.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-89-0
Formula molecolare C18H34
Molecular Weight (g/mol) 250.47
Numero MDL MFCD00015088
InChI Key IYDNQWWOZQLMRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octadecyne, octadecyne, octadec-1-in, cetylacetylene, hexadecylacetylene, acmc-1b2rb, qspl 036
PubChem CID 69425
IUPAC Name octadec-1-yne
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octadecyne
Punto di fusione 21°C to 24°C
Densità 0.803
Punti di ebollizione 313°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.47
Percent Purity ≥97%