Learn More
1-Octane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, for Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10588620 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10588620 25 g Recipiente per polveri in plastica 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10588620 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0029/46
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Punto di fusione 300°C
CAS 5324-84-5
Colore White
pH 5.5 to 7.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare C8H17NaO3S
Numero MDL MFCD00007544
Sinonimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
InChI Key HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium octane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 216.27
PubChem CID 23669624
Peso formulazione 216.28g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.