Learn More
1-Octanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, Ion pair chromatography, anhydrous
Codice prodotto. 10277983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10277983 25 g Bottiglia in vetro 25g
10319813 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10277983 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    252.00€ / 25g
    Risparmia 8.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5324-84-5
Formula molecolare C8H17NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Numero MDL MFCD00007544
InChI Key HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC Name sodium;octane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Nota nome Anhydrous
Absorbance 0.02 max. (C=0.4 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.4 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.4 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.4 M in water) at 210nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max. (150°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7SO3Na
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
Peso formulazione 216.28
Percent Purity 99+%
Grado Ion Pair Chromatography
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.