Learn More
1-Octanesulfonic acid, sodium salt, HPLC grade
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10386352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10386352 5 g 5g
10529562 25 g 25g
10061822 100 g 100g
15264714 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10386352 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 384770050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
1-Octanesulfonic acid, sodium salt, HPLC grade, Quantity: 25g, White, Melting Point: >300.0 deg.C, Molecular Weight: 216.28, Percent Purity: >-98.0% | CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5324-84-5
Formula molecolare C8H17NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Numero MDL MFCD00007544
InChI Key HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Absorbance (0.25M aqueous solution), (0.25 M aqueous solution) at 0nm, 0.04 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.075 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7SO3Na
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
IUPAC Name sodium;octane-1-sulfonate
Peso formulazione 216.28
Percent Purity ≥98.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate