Learn More
1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate, 98%
Codice prodotto. 10266450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266450 25 g Bottiglia in vetro 25g
10165070 5 g Bottiglia in vetro 5g
11954561 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10266450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    212.65€ / 25g
    Risparmia 39.35€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207596-29-0
Formula molecolare C8H19NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 234.29
Numero MDL MFCD00149551
InChI Key MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
IUPAC Name sodium;octane-1-sulfonate;hydrate
SMILES O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7SO3Na·H2O
Quantità 25 g
Beilstein 04,III,25
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: 4g/l methanol
Peso formulazione 234.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.