Learn More
1-Octanesulfonic acid sodium salt, monohydrate, 99.7%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11422572 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422572 25 g -
17881371 5 g 5g
11432572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422572 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215177825
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Specifica
Nome elemento 1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
Content And Storage Store at room temperature (15°C to 30°C)
Forma Crystalline Powder
Quantità 25 g
Aspetto White