Learn More
1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30409795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO237575100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 5324-84-5
Formula molecolare C8H17NaO3S
Quantità 100 g
Sinonimo Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL
InChI Formula InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O
IUPAC Name sodium;octane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Peso formulazione 216.0796
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.