Learn More
1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30419644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419644 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23757550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 5324-84-5
Formula molecolare C8H17NaO3S
Quantità 50 g
Sinonimo Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL
InChI Formula InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O
IUPAC Name sodium;octane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Peso formulazione 216.0796