Learn More
1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 5324-84-5 |
| Formula molecolare | C8H17NaO3S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O |
| IUPAC Name | sodium;octane-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.27 |
| Peso formulazione | 216.0796 |