Learn More
1-Octanethiol, 98%
Codice prodotto. 11397176
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11397176
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07195.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
1-Octanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for bottom-contact thin-film transistors (TFTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Octanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for bottom-contact thin-film transistors (TFTs).
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-88-6
Formula molecolare C8H18S
Molecular Weight (g/mol) 146.29
Numero MDL MFCD00004912
InChI Key KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
PubChem CID 8144
IUPAC Name octane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanethiol
Punto di fusione -49°C
Densità 0.843
Punti di ebollizione 197°C to 199°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.455
Quantità 100 mL
Numero UN UN3082
Beilstein 1733101
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 146.29
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanethiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Octanethiol