Learn More
1-Octanol, ≥99%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Descrizione
- ACS grade quality reagents and solvents tested according to the specific use for spectrophotometric applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Octanol |
| Punto di fusione | -15°C |
| Densità | 0.827g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 194°C |
| Punto d'infiammabilità | 80°C (176°F) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)7OH |
| Indice di rifrazione | 1.429 |
| Quantità | 2 L |
| Beilstein | 1697461 |
| Vedi altri risultati |