Learn More
1-Octanol, 99%, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 13162164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13162164 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
11984601 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13162164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434581000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-87-5
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Numero MDL MFCD00002988
InChI Key KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC Name octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -16.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8240g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)7OH
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4310
Quantità 100 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.004 % max.
Indice di Merck 15,684
Gravità specifica 0.824
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosità 9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.