Learn More
1-Octanol, ACS reagent, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15625640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15625640 1 L Glass Bottle 1L
15615640 100 mL Glass Bottle 100mL
15645640 2 L Glass Bottle 2L
15635640 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15668410 4 L Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15625640 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 4723281L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    96.97€ / 1L
    Risparmia 32.03€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥99%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-87-5
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Numero MDL MFCD00002988
InChI Key KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC Name octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanol
Punto di fusione -15°C
Densità 0.827g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 194°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)7OH
Indice di rifrazione n20/D 1.429
Quantità 1 L
Beilstein 1697461
Densità vapore 4.5 (vs air)
Peso formulazione 130.23g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.