Learn More
1-Octanol, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15622960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15622960 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15622960 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2932451L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    93.92€ / 1L
    Risparmia 18.08€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-04-2027
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanol
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%
CAS 111-87-5
Absorbance max. 1.0 at 215 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.05 at 250 nm, max. 0.20 at 235 nm, max. 0.50 at 225 nm
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -15°C (literature)
Densità 0.827 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 194°C
Punto d'infiammabilità 80°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H18O
Formula lineare CH3(CH2)7OH
Numero MDL MFCD00002988
Quantità 1 L
Beilstein 1697461
Sinonimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
InChI Key KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCO
IUPAC Name octan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 130.23
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Peso formulazione 130.23
Percent Purity >99%
Grado HPLC
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.