Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Octanol |
| Punto di fusione | -15°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.827g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 196°C |
| Punto d'infiammabilità | 80°C (176°F) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)7OH |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.429(lit.) |
| Quantità | 2.5 L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Octanol
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Octan-1-ol