Learn More
1-Octen-3-ol, 98%
Codice prodotto. 10616524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10616524 100 g Bottiglia in vetro 100g
10406242 5 g Bottiglia in vetro 5g
10637672 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10616524 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129471000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3391-86-4
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00004589
InChI Key VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
IUPAC Name oct-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(C=C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octen-3-ol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8370g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH(OH)CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4420
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.837
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octen-3-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.