Learn More
(±)-1-Octen-3-ol, TRC
Codice prodotto. 30133266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133266 25 g 25g
30011088 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133266 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23920525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3391-86-4
Formula molecolare C8 H16 O
Molecular Weight (g/mol) 128.21
Sinonimo 1-Octen-3-ol, (±)-1-Octen-3-ol, 1-Vinylhexanol, 3-Hydroxy-1-octene, Amyl vinyl carbinol, Moguchun, Morillol, Morrilol, NSC 87563, Pentylvinylcarbinol, Primaverol, Vinyl amyl carbinol, dl-1-Octen-3-ol, n-Oct-1-en-3-ol
IUPAC Name oct-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octen-3-ol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Peso formulazione 128.1201