Learn More
1-Octen-3-one, 97%, stab. with 0.1% BHA
Codice prodotto. 11397166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11397166 5 g 5g
11387166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397166 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07189.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4312-99-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4312-99-6
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.199
Numero MDL MFCD00036558
InChI Key KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
PubChem CID 61346
IUPAC Name oct-1-en-3-one
SMILES CCCCCC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octen-3-one
Nota nome stabilized with 0.1% BHA
Densità 0.848
Punti di ebollizione 56°C to 60°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.436
Quantità 5 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1700905
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octen-3-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octen-3-one