Learn More
1-Octene, 97+%
Codice prodotto. 11489053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489053 500 mL 500mL
11499053 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489053 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11146.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112.216 g/mol
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
Solubility
Miscible with water, ether, alcohol and acetone.
Notes
Incompatible with bromine, chlorine, acids and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-66-0
Formula molecolare C8H16
Molecular Weight (g/mol) 112.216
Numero MDL MFCD00009548
InChI Key KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC Name oct-1-ene
SMILES CCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octene
Punto di fusione -102°C
Densità 0.715
Punti di ebollizione 122°C to 123°C
Punto d'infiammabilità 21°C (70°F)
Odore Petroleum-like
Indice di rifrazione 1.409
Quantità 500 mL
Numero UN UN3295
Beilstein 1734497
Indice di Merck 14,1764
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,alcohol and acetone.
Peso formulazione 112.22
Percent Purity ≥97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene