Learn More
1-Octene, 99+%
Codice prodotto. 10772951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772951 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10104383 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10424035 1 L Bottiglia in vetro 1L
10656671 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10093813 10 L Metal Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10772951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301251000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-66-0
Formula molecolare C8H16
Molecular Weight (g/mol) 112.21
Numero MDL MFCD00009548
InChI Key KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC Name oct-1-ene
SMILES CCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -102.0°C
Densità 0.7150g/mL
Punti di ebollizione 121.0°C to 123.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4080 to 1.4100
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 221
Indice di Merck 15, 1766
Gravità specifica 0.715
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents
Viscosità 0.38 mm2/s (40°C)
Peso formulazione 112.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene