Learn More
1-Octene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Octene |
| CAS | 111-66-0 |
| Formula molecolare | C8 H16 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCC=C |
| IUPAC Name | oct-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.21 |
| Peso formulazione | 112.1252 |