Learn More
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 98+%
Codice prodotto. 10765483 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10765483 5 g Bottiglia in vetro 5g
10262372 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10765483 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 356760050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 304680-36-2 | C12H23F6N2P | 340.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304680-36-2
Formula molecolare C12H23F6N2P
Molecular Weight (g/mol) 340.29
Numero MDL MFCD03427617
InChI Key GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
IUPAC Name 1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.2345g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.2345
Viscosità 866 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 340.29
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.