Learn More
1-Octyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11309515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309515 5 g 5g
11399505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11309515 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18746.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3158-26-7 | Molecular Formula: C9H17NO | Molecular Weight: 155.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3158-26-7
Formula molecolare C9H17NO
Molecular Weight (g/mol) 155.241
Numero MDL MFCD00013887
InChI Key DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
PubChem CID 76616
IUPAC Name 1-isocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octyl isocyanate
Densità 0.88
Punti di ebollizione 200°C to 204°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 155.24
Percent Purity 97%