Learn More
1-Octyne, 98%
Codice prodotto. 11464150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464150 10 g 10g
11409663 25 g 25g
11419663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464150 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12440.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
Solubility
Miscible with alcohol, ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Keep away from heat, sparks, sources of ignition and flame.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-05-0
Formula molecolare C8H14
Molecular Weight (g/mol) 110.20
Numero MDL MFCD00009546
InChI Key UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC Name oct-1-yne
SMILES CCCCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octyne
Punto di fusione -60°C
Densità 0.746
Punti di ebollizione 123°C to 126°C
Punto d'infiammabilità 17°C (62°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3(CH2)5C≡CH
Indice di rifrazione 1.416
Quantità 10 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1734494
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 110.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octyne