Learn More
1-Octyne, 99%
Codice prodotto. 10177883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10177883 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10542431 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10177883 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 223511000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-05-0
Formula molecolare C8H14
Molecular Weight (g/mol) 110.20
Numero MDL MFCD00009546
InChI Key UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC Name oct-1-yne
SMILES CCCCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octyne
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7400g/mL
Punti di ebollizione 127°C to 128°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5C∽CH
Indice di rifrazione 1.4150 to 1.417
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 258
Gravità specifica 0.74
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.024g/L (25°C)
Peso formulazione 110.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P331-NON provocare il vomito.